Betulin ≥98,0% (durch HPLC)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Betulinic alcohol, Lup-20(29)-ene-3β,28-diol, Trochol, Betulinol, Betulol
466550010 466550050
ACRO466550010EA 137 CHF
ACRO466550010 ACRO466550050
Betulin ≥98,0% (durch HPLC)
Betulin
Formel: C₃₀H₅₀O₂
MW: 442,73 g/mol
Melting Pt: 256…257°C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00016802
CAS-Nummer: 473-98-3
EINECS: 207-475-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yelow to light beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC >=98.0%
Loss on drying =<5.0%