Reinst- und Reinwasseraufbereitungssysteme, Milli-Q® EQ 7008/16
Lieferant: Merck
IPAKKITA1 ZEQ7008T0C ZEQ7016T0C EQ70XXPKIT
171-1505EA 1920 CHF
171-1505 171-1477 171-1499 MILLEQ70XXPKIT
Reinst- und Reinwasseraufbereitungssysteme, Milli-Q® EQ 7008/16
Wasseraufbereitungssysteme Reinstwassersysteme
Milli-Q® EQ 7008/7016 Reinst- und Umkehrosmose-Wassersysteme (RO, Typ 3) sind darauf ausgelegt, direkt aus einer Leitungswasserquelle gleichbleibende Reinstwasserqualität [Widerstand 18,2 MΩ.cm bei 25 °C; Gesamtgehalt an organischem Kohlenstoff (TOC) ≤ 5 ppb] zu erzeugen. Die endgültige Reinstwasserqualität kann an die spezifischen Anwendungsanforderungen jedes Benutzers angepasst werden. Darüber hinaus sorgen eine Reihe intelligenter Designfunktionen für eine mühelose, bedarfsmäßige Wasserabgabe wo es im Labor benötigt wird.
  • Drei Durchflussraten oder volumetrische Dosierung mit nur einem Tastendruck
  • Der Spender kann an beliebiger Stelle montiert werden, bis zu 3 m vom System entfernt
  • Zuverlässiges Arbeiten dank der Kontroll- und Dosierleuchte
  • Mehrere platzsparende Aufstellungsmöglichkeiten: auf oder unter der Werkbank oder an der Wand
  • Passen Sie die Wasserqualität mit anwendungsspezifischen Endfiltern an
  • Option für freihändige Dosierung mit Fußpedal
  • Großer, intuitiver Touchscreen vereinfacht die Systemnutzung und den Datenzugriff
Wählen Sie die für Sie passende Installationsmöglichkeit aus.
Installationsoptionen für Produktionseinheiten: Tisch; Untertisch; Wandmontage.
HMI-Touchscreen-Optionen: Behalten Sie Bewegungsflexibilität mit einem 3 m langen Kabel, das den Bildschirm mit der Haupteinheit verbindet; Halten, bewegen und verwenden Sie den Touchscreen, wie es für Sie am bequemsten ist; oder montieren Sie ihn an der Wand, bis zu 3 m vom System entfernt.
Optionen für Wasserspeichertanks: 25, 50, 100 L; Automatisches Desinfektionsmodul (ASM); Frontventil zur Gewinnung von RO-Wasser (Typ 3).
Optionen für Q-POD®-Spender: Systemmontage mit Auswahl an Positionen: auf der linken oder rechten Seite und oben oder unten am System; oder Wandmontage, bis zu 3 m vom System entfernt.
Wasserqualität (Typ): Typ I (ultrareines Wasser), Typ 3 (RO-Wasser)
Zertifizierungen: In Bezug auf täglich frisch produziertes Wasser sind Milli-Q® EQ-Systeme dazu bestimmt, Reinstwasser abzugeben, das die Wasserqualitätsspezifikationen der folgenden Organisationen erfüllt oder übertrifft:
(Organisation: Reinstwasserqualität/-klasse)
Europäisches Arzneibuch: Gereinigtes Wasser in großen Mengen;
U.S. Pharmakopöe: Gereinigtes Wasser in großen Mengen;
Japanische Pharmakopöe: Reinstwasser
Chinesisches Arzneibuch: Reinstwasser;
ASTM® D1193: Typ-I-Wasser;
ISO 3696: Wasserklasse 1;
Chinesischer Nationalstandard GB/T 6682: Wasserklasse 1;
Chinesischer Nationalstandard GB/T 33087: Reinstwasser
JIS K 0557: A4-Wasser;
Institut für klinische und Laborstandards (CLSI®): Klinisches Laborreagenzwasser (CLRW).
Bestellinformation: Für ein komplettes System müssen empfohlene Zubehörteile und Verbrauchsmaterialien zusätzlich bestellt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner vor Ort.