ISO AIR Reinraummasken mit Gesichtsschutzmasken Bändern zum Schnüren
Lieferant: Kolmi-Hopen
114-9502EA 162 CHF
114-9502 114-9501
ISO AIR Reinraummasken mit Gesichtsschutzmasken Bändern zum Schnüren
Masken Reinraum-Masken
ISO AIR Reinraummasken mit weichen, nicht reizenden elastischen Bändern zum Schnüren bieten optimalen Komfort.
  • In Frankreich hergestellt
  • Zu 30% aus recyceltem Polypropylen hergestellt
  • Hohe Atmungsfähigkeit
  • ISO 3 Grad B-Schutz
Geringe Partikelfreisetzung, in der Helmke-Trommel auf exzellente Filtereffizienz getestet (BFE, PFE, VFE >99%). Die Softex-Technologie begrenzt das Risiko einer Partikelkontamination und verringert gleichzeitig das Risiko von Hautreizungen. Ein verstellbarer und formbarer Nasenbügel verhindert das Beschlagen der Brille. Masken zum Binden sind einfach zu verwenden, mit langen Bändern die einfaches Anbringen und Anpassen ermöglichen.
Zertifizierungen: Die ISO AIR-Reihe wird in einem ISO 8-Reinraum hergestellt.
Verpackung: 6 doppelt verpackte Beutel × 50 Einheiten.