Rhodium(III)chlorid Hydrat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSIN3003-3-1GEA 628 CHF
APOSIN3003-3-1G
Rhodium(III)chlorid Hydrat
Rhodium(III)chlorid Hydrat
Formel: Cl₃Rh·H₂O
MW: 227,28 g/mol
Melting Pt: 100 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149839
CAS-Nummer: 20765-98-4