Dual-Ear Validation System, E-A-Rfit™
Lieferant: 3M
E-A-RFit™
MMMA393-1100EA 4230 CHF
MMMA393-1100
Dual-Ear Validation System, E-A-Rfit™
Kapselgehörschützer Lärmschutz-Kapselgehörschützer
Dichtsitzprüfungen sind der Schlüssel zu effektivem Tragen und Gehörschutz. Das 3M™ E-A-Rfit™ Dual Ear Validation System sorgt für eine genaue Quantifizierung der persönlichen Dämpfung in beiden Ohren beim Tragen von Ohrstöpseln oder Kapselgehörschützern. Das System benötigt nur Sekunden, um über 7 Standardfrequenzen zu messen, und gibt eine einfache Bewertung, ob der Test für jede persönliche Dämpfungsbewertung (PAR) bestanden- oder nicht bestanden wurde und erleichtert so das Training zur Bedeutung der Passform.
  • Das System bietet schnelle, klare und genaue Sitzprüfungen von Gehörschutzausrüstungen als quantifizierte wissenschaftliche Daten
  • Die persönliche Schalldämpfungsbewertung (PAR) ist der erste Schritt in einem Programm zur Dichtsitzprüfung und zum Erhalt des Gehörs
  • Misst Schallpegel innerhalb und außerhalb des Ohrstöpsels in nur 5 Sekunden
  • Die Ergebnisse können ausgedruckt oder elektronisch gespeichert werden, um später darauf zurückgreifen zu können
  • Verpackt im stabilen, unterteilten, schlagfesten Tragekoffer
  • System verwendet speziell angepassten Gehörschutz mit Sonden
  • Testen und trainieren Sie Standard-Gehörschutz, um die effektivsten Ergebnisse zu erzielen
Gehörschutzstöpsel oder Ohrenschützer mit dem höchsten SNR-Wert können nicht den erwarteten Schutz bieten, wenn sie nicht passen oder nicht korrekt verwendet werden. Um sicherzustellen, dass Ihr Team den erforderlichen Schutz erhält, ist die persönliche Dämpfungsbewertung (PAR) jedes Teammitglieds erforderlich. Dieses System spart Zeit, da das Doppelmikrofon beide Ohren gleichzeitig misst. Der Vorgang zum Messen des dB-Schutzes in beiden Ohren ist innerhalb von 5 Sekunden extrem schnell und einfach durchgeführt. Die Software lässt sich nahtlos integrieren, und die Ergebnisse können gedruckt und elektronisch gespeichert werden, um später darauf zurückgreifen und Vergleiche durchführen zu können. Das Ermitteln des PAR-Wertes des Mitarbeiters ist der erste Schritt in einem erfolgreichen Gehörschutzprogramm.
Nach der Messung können Sie feststellen, ob es sich bei dem von den Mitarbeitern verwendeten Schutz um den richtigen Gehörschutz handelt, und sicherstellen, dass sie in der richtigen Verwendung geschult sind. 3M entwickelt diesen Gehörschutz so, dass er validierungskompatibel ist, indem die Stöpsel und Kapselgehörschützer für die Verwendung mit dem System geprüft werden. Das Kit wird als Gesamtsystem inklusive Software geliefert und ist in einem unterteilten, schlagfesten Tragekoffer verpackt. Das System umfasst Software, Lautsprecher und Tragetasche. Erfordert mit Sonden versehene Teststecker, Ohrstöpsel oder Kissen. Kostenlose Online-Schulungen und Benutzersupport sind ebenfalls verfügbar.