Polyesterfolienband 850
Lieferant: 3M
850R50 850T19 850T2566 850S5166
MMMA850R50EA 1570 CHF
MMMA850R50 MMMA850T19 MMMA850T2566 MMMA850S5166
Polyesterfolienband 850
Klebebänder
Das 3M™ Polyesterband 850 wurde für Spleißanwendungen entwickelt, die eine schnelle Haftung und einen aggressiven, dauerhaften Halt erfordern. Wird in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet, einschließlich Bahnverarbeitung, Etikettenschutz und Markierung.
  • Aggressiver Acrylklebstoff sorgt für schnelle Haftung und hervorragenden Langzeithalt bei Spleißanwendungen
  • Dünne, hochfeste Polyesterfolie erfüllt die Anforderungen an niedrige Dicken und stört die meisten maschinellen Prozesse nicht
  • Die Polyesterunterlage ist reißfest und schützt Oberflächen vor