Hygiene-Kits für Kommunikationslösungen, PELTOR™
Lieferant: 3M
PELTOR™
MMMAHY220EA 27.8 CHF
MMMAHY220
Hygiene-Kits für Kommunikationslösungen, PELTOR™
Kapselgehörschützer Kapselgehörschützer mit Sound Management
3M™ PELTOR™ Hygiene-Kits Kommunikations-Headsets helfen Benutzern, das richtige Maß an Schutz, Komfort und Hygiene aufrechtzuerhalten.
  • Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Headsets
  • Vermeiden Sie das Tragen unbequemer Ohrenschützer
  • Verwenden Sie das spezielle Hygiene-Kit für die Headset-Wartung
Pflegen Sie Hygiene, Komfort und Schutz von 3M™ PELTOR™ Kommunikations-Headsets mit 3M™ PELTOR™ Hygiene-Kits. Ersetzen Sie Gehörschutzpolster und Schaumstoffeinlagen alle 6 Monate oder früher, wenn sie beschädigt sind.