Schutzhelme, SecureFit™ X5500 Serie
Lieferant: 3M
X5501NVE-CE-4 X5501NVE-CE-10 X5514V-CE
MMMAX5501NVE-CE-4EA 114 CHF
MMMAX5501NVE-CE-4 MMMAX5501NVE-CE-10 MMMAX5514V-CE
Schutzhelme, SecureFit™ X5500 Serie
Schutzhelme Schutzhelme
Der 3M™ SecureFit™ Schutzhelm der X5500-Serie bietet sicheren, komfortablen und anpassbaren Kopfschutz für Arbeiter in unterschiedlichsten Situationen. Die Helme verfügen über eine einstellbare Positionierung und ein leichtgängiges 4-Punkt-Ratschensystem mit der exklusiven 3M™-Druckdiffusionstechnologie. Die X5500-Serie ist außerdem mit 3M™ UVicator™ Sensoren ausgestattet, die schädliche UV-Strahlung anzeigen.
  • Das Tragesystem nutzt die exklusive 3M™-Druckdiffusionstechnologie
  • Die 4-Punkt-Ratschenaufhängung ermöglicht individuelle Höhen- und Passformeinstellung mit mehreren Stufen zur Höhenverstellung
  • Inspiriert von Kletterhelmen mit randlosem Design für freie Sicht nach oben
  • Kompatibel mit einem Kinnriemen mit Kunststoffschnalle
  • Der firmeneigene UV-Indikator zeigt dem Träger an, wann der Helm bei UV-Belastung ausgetauscht werden muss
Der Schutzhelm der SecureFit™ X5500-Serie ist für den allgemeinen industriellen Einsatz konzipiert und erfüllt die täglichen Sicherheitsanforderungen. Inspiriert von modernen Kletterhelmen bieten diese Schutzhelme Schutz vor kleinen herabfallenden Gegenständen. Sie verfügen über eine verstellbare Vorder- und Rückseite sowie eine höhenverstellbare Positionierung am Kopf sowie ein leichtgängiges 4-Punkt-Ratschensystem, das ein stufenloses Festziehen des Kopfbands nach Bedarf ermöglicht.
Die Helmaufhängung verfügt über die exklusive 3M™-Druckdiffusionstechnologie, die nicht nur einen sicheren Sitz gewährleistet, sondern auch den Stirndruck im Vergleich zu herkömmlichen Helmaufhängungen um bis zu 20% reduziert und so den Tragekomfort verbessert. Das schirmlose Design ermöglicht eine klare Sicht nach oben. Die Helme der X5500-Serie sind außerdem mit den proprietären 3M™ UVicator™-Sensoren ausgestattet, die bei schädlicher ultravioletter Strahlung (UV) von Rot auf Weiß wechseln. Da UV-Strahlung die Helmschale spröde machen und ihre Schutzwirkung beeinträchtigen kann, zeigt der Farbwechsel des Sensors an, dass der Helm ausgetauscht werden muss. Die Zubehörschlitze und -clips sind mit einer Vielzahl von 3M-Gesichtsschutzschilden, Ohrenschützern und anderem Zubehör kompatibel. Optional kann ein Kinnriemen hinzugefügt werden.
Zertifizierungen: Zertifiziert nach EN 397 für den allgemeinen industriellen Einsatz Zugelassen für seitliche Verformung und Spritzer geschmolzenen Metalls. Erfüllt den Standard EN 397 für den allgemeinen industriellen Einsatz.
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Order Now