PURELL® Flaschen mit Advanced Hygienisches Handdesinfektionsmittel
Lieferant: GOJO Industries - Europe Ltd
9661-24EEU00 9663-12 9606-24-EEU00
GOJO9661-24EEU00EA 8.9 CHF
GOJO9661-24EEU00 GOJO9663-12 115-2996
PURELL® Flaschen mit Advanced Hygienisches Handdesinfektionsmittel
Hautpflege Seifen und Hautreiniger
Ein hygienisches Händedesinfektionsmittel ohne Abspülen, das sich angenehm anfühlt und klinisch erwiesen die Hautgesundheit erhält.
  • Enthält Feuchtigkeitscremes, die die Haut gesund halten
  • Tötet 99,99% der häufigsten gesundheitsschädlichen Keime ab
  • Rezeptur mit 70% Alkohol für den häufigen Gebrauch im Krankenhaus
  • Anwendung auf leicht verschmutzten Händen in Verbindung mit einem Handhygieneprogramm empfohlen.
  • Halal-zertifiziert
Bakterizid gemäß EN 1500 (Handdesinfektionsmittel). Entspricht EN 12791 (chirurgisches Einreibemittel), EN 1276 und EN 13727, viruzid gemäß EN 14476, fungizid und levurozid gemäß EN 13624 und EN 1650; und mykobakterizid gemäß EN 14348. Lebensmittelverunreinigungstest konform: BS EN 4120:2007.