Weiße Nitrilhandschuhe, steril, Kimtech™ G3
Lieferant: KIMBERLY CLARK
56888 56889 56890 56891 56892 56893 56894 56887
112-6391EA 571 CHF
112-6391 112-6392 112-6393 112-6394 112-6395 112-6396 112-6397 112-6390
Weiße Nitrilhandschuhe, steril, Kimtech™ G3
Handschuhe
Kimtech™ G3 sterile weiße Nitrilhandschuhe bieten verbesserten sterilen Reinraumschutz gegen eine Vielzahl von Verunreinigungen. Mit einer strukturierten Oberfläche und einer hautfreundlichen Nitrilzusammensetzung schützen die sterilen Handhandschuhe Benutzer und Prozesse gleichermaßen.
  • Sterility Assurance Level (SAL) 10⁻⁶
  • Analysezertifikat online verfügbar
  • Sterilitätszertifikat online verfügbar
  • Vollständig sterilisiertes weißes Nitrilmaterial ist stärker und dünner als Latex
  • Zertifizierter, hoher Kontaminationsschutz gegen Partikel, Mikroorganismen, Viren, Zytostatika und Chemikalienspritzer
  • Niedriger Endotoxingehalt
Die sterilen weißen Nitril-Handschuhe Kimtech™ G3 bieten unübertroffene Kontaminationskontrolle und Sauberkeit und wurden entwickelt, um sowohl den Träger als auch seine Prozesse in einer Reihe regulierter Reinraumumgebungen zu schützen. Die hochwertige weiße Nitrilkonstruktion stellt sicher, dass die sterilen Handhandschuhe ideal für sterile Reinräume der EU-GMP-ISO-Klasse 5 (Klasse A) geeignet sind.
Hochrisikoanwendungen erfordern einen sterilen Kontaminationsschutz, der für alle relevanten Anforderungen zertifiziert ist und gleichzeitig hervorragenden Komfort und taktile Kontrolle bietet, um sichere und effiziente Prozesse zu gewährleisten. Die sterilen weißen Einweghandschuhe Kimtech™ G3 aus Nitril erfüllen diese Kriterien und schützen vor Chemikalienspritzern, Viren, Zytostatika und Kontamination durch Mikroorganismen. Die puderfreien Handschuhe verfügen außerdem über eine strukturierte Oberfläche für besseren Griff und bessere Empfindlichkeit und sind gleichzeitig für das doppelte Anziehen geeignet. Die Handschuhe sind antistatisch getestet und enthalten kein Naturkautschuklatex oder Silikon, was das Risiko von Hautreizungen verringert.
Die sterilen weißen Nitrilhandschuhe Kimtech™ G3 sind auf einen Sterility Assurance Level (SAL) von 10⁻⁶ validiert und weisen einen Reinheitsgrad von maximal 950 Partikeln >0,5 μm/cm² und einen Endotoxingehalt von maximal 20 Einheiten/Paar auf. Die Handschuhe werden reinraumtauglich geliefert; doppelt verpackt in Polyethylenbeuteln, um sicherzustellen, dass Prozesse und Arbeitsabläufe effizient ablaufen können.
Zertifizierungen: PSA Kat. III gemäß Verordnung (EU) 2016/425. EN ISO 374-1:2016 Typ B (KPT) Schutz vor Chemikalienspritzern. EN ISO 374-4:2003 Beständigkeit gegen Abbau durch Chemikalien. EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren ASTMD6978-05 Spritzschutz gegen Zytostatika.
Lieferumfang: 130 Tage Vorlaufzeit.
Verpackung: Jedes Paar ist doppelt verpackt in einer Tasche innerhalb eines Innenbeutel, 20 Paar pro Doppelbeutel, 10 Beutel pro Karton (200 Paar).