Kimtech™ G3 Weiße Nitrilhandschuhe
Lieferant: KIMBERLY CLARK
56880 56881 56882 56883 56886
112-6402EA 477 CHF
112-6402 112-6401 112-6400 112-6399 112-6398
Kimtech™ G3 Weiße Nitrilhandschuhe
Handschuhe
Die weißen, beidhändig tragbaren Nitrilhandschuhe Kimtech™ G3 bieten verbesserten Kontaminationsschutz und taktile Leistung bei sensiblen Anwendungen. Die puderfreien Handschuhe sind statisch ableitend und bieten eine hohe Griffigkeit für empfindliche, nicht sterile Prozesse.
  • Analysezertifikat online verfügbar
  • Die Nitrilkonstruktion ist stärker und schlanker als die von Latexhandschuhen
  • Optimaler Schutz gegen eine Vielzahl von Verunreinigungen, einschließlich Mikroorganismen, Viren und Chemikalienspritzern
Kimtech™ G3 weiße Nitrilhandschuhe sind ideal für den Umgang mit empfindlichen Geräten in der Mikroelektronik, Halbleiterindustrie, Optik und nicht sterilen pharmazeutischen Anwendungen. Entwickelt für den Einsatz, wenn höchste Empfindlichkeit, Schutz und Leistung erforderlich sind. Die hochwertigen Nitrilhandschuhe bieten nahtlosen Schutz, wann und wo er benötigt wird, und sind für Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 3 oder höher geeignet.
Das Nitrilpolymermaterial ist auf Passform und Zuverlässigkeit ausgelegt, mit strukturierten Fingerspitzen für verbesserte Griffigkeit und ausgezeichneter Wasserdichtigkeit mit geringem Risiko von Nadellöchern. Die Handschuhe sind beidhändig tragbar und verfügen über eine Rollrandmanschette für zusätzliche Festigkeit und einfaches Anziehen, sodass der Träger sie einfach greifen und losgehen kann, ohne Angst haben zu müssen, das Material zu zerreißen. Die nicht sterilen Nitril-Sicherheitshandschuhe sind außerdem latexfrei, silikonfrei und puderfrei.
Das Fehlen von Naturkautschuklatex verringert das Risiko handschuhbedingter Reaktionen vom Typ 1 und schützt sowohl den Träger als auch die Anwendung. Die Handschuhe sind bei der Verwendung statisch ableitend, sodass sie für empfindliche Prozesse und Komponenten geeignet sind. Während der Herstellung werden die Handschuhe wiederholt in ultrareinem deionisiertem Wasser gewaschen, um eine konsistente Kontrolle von Partikeln und extrahierbaren Stoffen zu gewährleisten. Die Handschuhe sind gemäß (EU) Verordnung 2016/425 als PSA Kat. III gekennzeichnet und werden doppelt verpackt in reinraumkompatiblem Polyethylen und einer Etui-Innenhülle geliefert.
Zertifizierungen: PSA Kat. III gemäß Verordnung (EU) 2016/425. EN ISO 374-1:2016 Typ B (KPT) Schutz vor Chemikalienspritzern. EN 374-4:2003 Beständigkeit gegen Abbau durch Chemikalien. EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren
Lieferumfang: 130 Tage Vorlaufzeit.
Verpackung: 100 Handschuhe sind doppelt verpackt in einem Beutel, 10 Beutel pro Karton (1000 Handschuhe)