2-Chlorbiphenyl (PCB Nr. 1) ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Chloro-1,1'-biphenyl, PCB No. 1, 2-Monochlorobiphenyl, 2-PCB
OR7032-1G
OR7032-5G
APOSOR7032-1GEA
24.5
CHF
APOSOR7032-1G
APOSOR7032-5G
2-Chlorbiphenyl (PCB Nr. 1) ≥97%
2-Chlorbiphenyl (PCB Nr. 1)
Formel:
C₁₂H₉Cl MW: 188,66 g/mol Siedepunkt: 274 °C Melting Pt: 32-34 °C |
CAS-Nummer:
2051-60-7 |