2-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzoic acid ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR62138-5G OR62138-250MG OR62138-1G
APOSOR62138-5GEA 901 CHF
APOSOR62138-5G APOSOR62138-250MG APOSOR62138-1G
2-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzoic acid ≥95%
2-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₈H₆BrNO₄
MW: 260.04 g/mol
MDL Number: MFCD28128937
CAS-Nummer: 631911-95-0