Waschrinnen
Lieferant: TEKNOMEK
WTN010EX WTN010EXBAT WTN010EXBATPED WTN010EXPED WTN010EXSEN WTN010EXSENPED WTN020EX WTN020EXBAT WTN020EXBATPED WTN020EXPED WTN020EXSEN WTN020EXSENPED WTN030EX WTN030EXBAT WTN030EXPED WTN030EXSEN WTN030EXSENPED WTN040EX WTN040EXBATPED WTN040EXPED WTN040EXSEN WTN050EX WTN050EXBAT WTN050EXPED WTN050EXSEN WTN060EX WTN060EXBAT WTN060EXPED WTN060EXSEN WTN060EXSENPED
TEKMWTN010EXEA 0 CHF
TEKMWTN010EX TEKMWTN010EXBAT TEKMWTN010EXBATPED TEKMWTN010EXPED TEKMWTN010EXSEN TEKMWTN010EXSENPED TEKMWTN020EX TEKMWTN020EXBAT TEKMWTN020EXBATPED TEKMWTN020EXPED TEKMWTN020EXSEN TEKMWTN020EXSENPED TEKMWTN030EX TEKMWTN030EXBAT TEKMWTN030EXPED TEKMWTN030EXSEN TEKMWTN030EXSENPED TEKMWTN040EX TEKMWTN040EXBATPED TEKMWTN040EXPED TEKMWTN040EXSEN TEKMWTN050EX TEKMWTN050EXBAT TEKMWTN050EXPED TEKMWTN050EXSEN TEKMWTN060EX TEKMWTN060EXBAT TEKMWTN060EXPED TEKMWTN060EXSEN TEKMWTN060EXSENPED
Waschrinnen
Armaturen und Spülbecken Spülbecken
Unsere sensorgesteuerten Waschrinnen werden aus Edelstahl 304 hergestellt und sind vollständig verschweißt, um maximale Hygiene zu erzielen. Wählen Sie je nach Ihren Anforderungen zwischen Knie-, Batterie- oder Netzbetrieb.
  • Versteckte Wandbefestigung um die Waschrinne an die Wand zu hängen
  • Einbaufertige Lieferung, muss nur noch angeschlossen werden
  • Betrieb mit Infrarotsensor
  • Abgeschrägte Rinne für schnellen Abfluss
Unsere Waschrinnen werden aus komplett geschweißtem Edelstahl 304 hergestellt und können entweder an der Wand montiert oder mit einem Standfuß ausgestattet werden.
Da sie berührungsfrei sind, unterstützt ihr Design rigorose Hygienestandards.
Bestellinformation: Optionale Randleiste (muss mit der Waschrinne bestellt werden, da sie nicht nachträglich angebracht werden kann).