VWR® Mikrozentrifugenröhrchen, geringe Bindung
Lieferant: VWR Collection
525-1492EA 40.6 CHF
525-1492 525-1493 525-1601
VWR® Mikrozentrifugenröhrchen, geringe Bindung
Röhrchen Reaktionsgefäße
Die Oberfläche dieser Mikrozentrifugenröhrchen hat eine niedriger Bindung, die eine minimale bis niedrige Bindung ermöglichen. Zur Verwendung mit DNA und viskosen Proteinen können diese antiadhäsiven, graduierten Polypropylenröhrchen bei -80 bis +122 °C (-122 und +251,6 °F) verwendet werden.
  • Auslaufsichere Schnappdeckel
  • Autoklavierbar
  • Graduierte Markierungen
VWR® Mikrozentrifugenröhrchen verfügen über flache Kappen und mattierte Bereiche an den Seiten für eine einfache Beschriftung. Auslaufsichere Schnappverschlüsse können mit einer Spritze durchstochen werden. Leicht zu öffnende Kappen springen während des Autoklavierens nicht auf. Die 0,5-ml-Röhrchen passen in viele Thermocycler. Alle Röhrchen sind unsteril. Frei von RNase und DNase