AlphaTec® MICROGARD 2000 Isolationskittel
Lieferant: Ansell
WH20B-00214-05 WH20B-00214-03 WH20B-00214-04 WH20B-00214-02
ANSEWH20B-00214-05EA 557 CHF
ANSEWH20B-00214-05 ANSEWH20B-00214-03 ANSEWH20B-00214-04 ANSEWH20B-00214-02
AlphaTec® MICROGARD 2000 Isolationskittel
Arbeitskleidung
Hervorragende atmungsaktive mikroporöse Laminattechnologie.
  • Bewährte Schutzbarriere gegen flüssige Chemikalien in niedriger Konzentration, flüssige und partikuläre biologische Gefahren
  • Silikonfrei
  • Fusselarm
Die MICROGARD 2000-Reihe ist so konzipiert, dass Wasserdampf (Schweiß) aus dem Anzug entweichen kann, aber dennoch der Sättigung durch flüssige Chemikalien standhält und 100% der Partikel bis zu einer Größe von 0,01 µm filtert. Eingefasste Nähte bieten überlegene Festigkeit sowie eine Flüssigkeits- und Partikelbarriere.
Diese Isolationskittel verfügen über einen Klettverschluss auf der Rückseite, elastische Bündchen und eingefasste Nähte.