Chemikalienbeständige Handschuhe, AlphaTec® 58-001 ESD
Lieferant: Ansell
58-001/10 58-001/11 58-001/7 58-001/8 58-001/9
112-6418EA 114 CHF
112-6418 112-6419 112-6415 112-6416 112-6417
Chemikalienbeständige Handschuhe, AlphaTec® 58-001 ESD
Handschuhe
AlphaTec® 58-001 ESD gloves provide advanced chemical protection in mitigating static buildup across surface areas, specifically when working with chemicals and liquids in environments with static hazards or high explosive risks.
  • Einzigartige Nitril- und Kohlenstoffformulierung leitet statische Elektrizität gleichmäßig über die Oberfläche und durch den Handschuh ab
  • Die Nitrilmischung bietet im Vergleich zu Gummi oder Neopren einen weitaus besseren Schutz vor Hängenbleiben, Durchstichen und Abrieb
  • Reverse-Raute-Handflächenfinish für verbesserten Trocken-/Nassgriff
  • Die faltbare Manschettenrinne verhindert Tropfen auf den Unterarm
  • Antistatische Beflockungsschicht für einfaches An- und Ausziehen und Feuchtigkeitsmanagement
Nitrilbarriere bietet erweiterten Chemikalienschutz vor vielen häufig verwendeten Chemikalien. AlphaTec 58-001-Serie mit Chemikalienschutz vom Typ A gemäß der neuen EN ISO 374:2016. Einzigartige Nitrilzusammensetzung mit einer wirksamen Ableitung statischer Aufladungen.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388:2016 (4101X), EN 1149, EN 16350
Zugelassen für Lebensmittelkontakt