Industriehandschuhe, EDGE® 48-128
Lieferant: Ansell
48-128/10 48-128/11 48-128/6 48-128/7 48-128/8 48-128/9
ANSE48-128/10EA 27.1 CHF
ANSE48-128/10 ANSE48-128/11 ANSE48-128/6 ANSE48-128/7 ANSE48-128/8 ANSE48-128/9
Industriehandschuhe, EDGE® 48-128
Handschuhe
Abriebfeste, nitrilbeschichtete Mehrzweck-Schutzhandschuhe mit Ölbeständigkeit.
  • Sehr leicht und komfortabel
  • Hohes Maß an Fingerfertigkeit und Flexibilität
  • Gute Abrieb- und Ölbeständigkeit
  • Dunkle Farbe lässt Verschmutzungen weniger schnell erkennen
  • Aus FDA-konformen Materialien hergestellt: Für die Verpackung von Lebensmitteln geeignet
Diese flexiblen Arbeitshandschuhe mit hoher Fingerfertigkeit haben ein leichtes, nahtlos gestricktes, dunkelgraues Polyesterfutter und eine elastische Strickmanschette, die in eine schwarze Nitrilbeschichtung getaucht ist. Dank ihrer Nitrilbeschichtung bieten EDGE® 48-128 Schutzhandschuhe eine bessere Abrieb- und Ölbeständigkeit, Griffigkeit und Dämpfung als leichte und mittelschwere Baumwollstrickhandschuhe.
Empfohlen für: Montage von Kleinteilen, allgemeine Arbeiten, Verpackung und Qualitätskontrolle.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4121A); Kat. II