Schnittfeste Industriehandschuhe mit INTERCEPT™-Technologie, HyFlex® 11-561 Serie
Lieferant: Ansell
11-561/12 11-561/5 11-561/6 11-561/7 11-561/10 11-561/11 11-561/8 11-561/9
ANSE11-561/12EA 294 CHF
ANSE11-561/12 ANSE11-561/5 ANSE11-561/6 ANSE11-561/7 ANSE11-561/10 ANSE11-561/11 ANSE11-561/8 ANSE11-561/9
Schnittfeste Industriehandschuhe mit INTERCEPT™-Technologie, HyFlex® 11-561 Serie
Handschuhe
Ganztägiger Komfort und Schnittschutz.
  • INTERCEPT™-Garn bietet hohen Schnittschutz und sorgt für Fingerfertigkeit und Komfort
  • Das Design der Handflächenbeschichtung verbessert die Griffigkeit, verlängert die Lebensdauer des Handschuhs unter abrasiven Bedingungen und lässt die Hand atmen
  • Silikonfrei, um die Übertragung von Silikonen auf Metallteile vor dem Lackieren zu verhindern
  • Die Öko-Tex-Zertifizierung garantiert Handschuhe ohne Schadstoffe wie DMF und andere Chemikalien
  • Hoher Schnittschutz (ISO C/ANSI A3) und Reißfestigkeit
  • Glasfaserfrei