Schnittfeste Industriehandschuhe, HyFlex® 11-730 Serie
Lieferant: Ansell
11-730/10 11-730/11 11-730/6 11-730/7 11-730/8 11-730/9
ANSE11-730/10EA 261 CHF
ANSE11-730/10 ANSE11-730/11 ANSE11-730/6 ANSE11-730/7 ANSE11-730/8 ANSE11-730/9
Schnittfeste Industriehandschuhe, HyFlex® 11-730 Serie
Handschuhe
Fingerfertigkeit mit hervorragender Schnittleistung.
  • Bietet eine gute Schnittfestigkeit
  • PU-Beschichtung sorgt für hervorragenden Halt
Das Handschuhfutter bietet eine gute Schnittfestigkeit für den sicheren Einsatz bei Kontrollarbeiten, Handhabung und Montage von scharfen Teilen. Spezifische Formulierung der Polyurethanbeschichtung bietet einen sicheren Griff von trockenen oder leicht öligen Teilen. Die PU-Zusammensetzung erhöht zudem die Abriebfestigkeit auf der Handschuhe.
Recommended for: Assembling metal parts and components; assembly of white goods; metalwork, glass processing; handling sharp or irregular metal pieces; press injection molding.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4X43D), EN 407 (X1XXXX); Cat. II