Sequentielle SMS-Sterilisationsfolien, blau, Heavy-Duty, 50 g/m²
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
KCRP-300-01.5 KCRP-300-0202 KCRP-300-0303 KCRP-300-0404 KCRP-300-0606 KCRP-300-0808 KCRP-300-0909 KCRP-300-0912 KCRP-300-1212 KCRP-300-1515 KCRP-300-1818 KCRP-300-1822 KCRP-300-2020 KCRP-300-2424 KCRP-300-3030 KCRP-300-3636 KCRP-300-4040 KCRP-300-4545 KCRP-300-4548 KCRP-300-4848 KCRP-300-5454 KCRP-300-5472 KCRP-300-6060 KCRP-300-6080
129-3751EA 566 CHF
129-3751 129-3752 129-3753 129-3754 129-3755 129-3756 129-3757 129-3758 129-3759 129-3760 129-3761 129-3762 129-3763 129-3764 129-3765 129-3766 129-3767 129-3768 129-3769 129-3770 129-3771 129-3772 129-3773 129-3774
Sequentielle SMS-Sterilisationsfolien, blau, Heavy-Duty, 50 g/m²
Sterilisationsvliese
Die Heavy-Duty-SMS-Verpackungsfolien von Keystone Cleanroom Products bieten eine hervorragende mikrobielle Barriere. Ideal für pharmazeutische Produktionsanwendungen.
  • Hergestellt und verpackt in einem ISO 8 zertifizierten Reinraum
  • Sauber - keine Cellulose
  • Starkes, reiß- und reißfestes 50 g/m² SMS-Material
  • Eine große Auswahl an verfügbaren Größen bedeutet weniger Schneiden
  • Die hydrophobe Barriere ermöglicht Sterilisationsgase, verhindert jedoch das Eindringen von Flüssigkeiten und Mikroben
  • Unterverpackt in versiegelten, etikettierten Polybeuteln mit