Gammasterilisierte Sterilitätserhaltungsbeutel, Heißversiegelung
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
3212ST 3215ST 3220ST 3222ST 3230ST 3234ST 3235ST
129-3329EA 3550 CHF
129-3329 129-3330 129-3331 129-3332 129-3333 129-3334 129-3335
Gammasterilisierte Sterilitätserhaltungsbeutel, Heißversiegelung
Beutel Sterilisationsbeutel
Ideal für pharmazeutische und biotechnologische Produktionsanwendungen.
  • Vielzahl an Größen
  • Funktioniert gut mit Impuls- und Rotations-Heißsiegelgeräten
  • Kein Werkzeug zum Öffnen erforderlich
  • Undurchlässig für flüssige Desinfektionsmittel
  • Sichtbarkeit im Beutel ermöglicht Identifizierung
  • Verlängert die Lagerung und Haltbarkeit von Produkten, die „innerbetrieblich“ sterilisiert werden
Nach dem Entladen des Autoklaven werden verpackte, dampfsterilisierte Gegenstände unter LAF der Klasse A in Sterilitätserhaltungsbeutel versiegelt gelagert. Diese Technik erfüllt die Bedingungen der Klasse A und schützt sterilisierte Produkte während der Lagerung und des Transports durch weniger klassifizierte Bereiche vor externen Kontaminationsquellen.
Zertifizierungen: Zertifikate zu Bestrahlung und Konformität sind in jeder Sendung enthalten.
Verpackung: Die Sterilitätserhaltungsbeutel sind zur Rückverfolgbarkeit in Tyvek Chevron-Aufreißbeuteln mit Chargennummer und Verfallsdatum verpackt.