Antimon(III)chlorid ≥99,0% (durch Iodometrie) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyms:
Antimontrichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14656.9045EA
0
CHF
8.14656.9045
Antimon(III)chlorid ≥99,0% (durch Iodometrie) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Antimon(III)chlorid
Formel:
SbCl₃ MW: 228,12 g/mol |
MDL Number:
MFCD00011212 CAS-Nummer: 10025-91-9 UN: 1733 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 931 g/l (20 °C) Hydrolysis |
Melting Point | 73 °C |
Molar Mass | 228.1 g/mol |
Bulk Density | 1600 kg/m3 |
Boiling Point | 233 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.16 hPa (20 °C) |
Density | 3.14 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) acidic |
Synonyms | Antimonous acid, Antimony trichloride |
Hill Formula | Cl3Sb |
Chemical Formula | SbCl3 |