Manueller Spender und Applikator, Scotch-Weld™ EPX™
Lieferant: 3M
Scotch-Weld™
MMMAEPX400HEA 1330 CHF
MMMAEPX400H
Manueller Spender und Applikator, Scotch-Weld™ EPX™
Klebstoffe
Manueller Applikator zum Auftragen von EPX-Kleber in 38- und 50-ml-Kartuschen mit zwei Kolben für 1:1/2:1- und 10:1-Kleber.
  • Spendet den zweikomponentigen 3M™ Scotch-Weld™ Strukturklebstoff
  • Bietet Komfort zum Mitnehmen ohne Luftschläuche oder Stromkabel
  • Gewährleistet das richtige Mischungsverhältnis während der Abgabe; Komponenten müssen nicht gewogen werden
  • Minimiert Abfall und Unordnung, die mit dem Mischen von Hand verbunden sind
  • Plastikmüll reduzieren
Geben Sie 3M™ Scotch-Weld™ Klebstoff in Duopack-Kartuschen mit dem manuellen 3M™ Scotch-Weld™ EPX-Applikator aus. Unser Applikator mischt und trägt Zweikomponenten-Klebstoffe auf. Es wird häufig in Industrie-, Metallverarbeitungs- und Transportanwendungen eingesetzt.
Sowohl mit 1:1 als auch mit 2:1 200 ml Kartuschen zu verwenden.