Reinraumoveralls, Tyvek® IsoClean®, Modell IC193B TS
Lieferant: DuPont
Tyvek® IsoClean®
DUPOIC193BWHTS/SEA 570 CHF
DUPOIC193BWHTS/S DUPOIC193BWHTS/XS DUPOIC193BWHTS/5XL DUPOIC193BWHTS/4XL DUPOIC193BWHTS/3XL DUPOIC193BWHTS/2XL DUPOIC193BWHTS/XL DUPOIC193BWHTS/L DUPOIC193BWHTS/7XL DUPOIC193BWHTS/6XL DUPOIC193BWHTS/M
Reinraumoveralls, Tyvek® IsoClean®, Modell IC193B TS
Einweg-Kleidung
Diese Overalls ohne Kapuze, Modell IC193BWH TS, bestehen aus Tyvek®, einem Stoff aus hochdichtem Flash-gesponnenem Polyethylen, das eine ideale Balance aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort bietet. Tyvek® ist sowohl für Luft als auch für Wasserdampf durchlässig, stößt jedoch Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis ab. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern (bis zu 1 µm Größe).
  • Overall mit Kapuze
  • Integrierte Überstiefel mit rutschhemmender Gripper™-Sohle
  • Extrem fusselarmer Stoff
  • Mit Tyvek® überzogene, elastische Daumenschlaufen
  • Tunnelzug an Handgelenken und Knöcheln; eingenähter Gummibund
  • Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste
  • Optimierte Form und Passform ermöglichen volle Bewegungsfreiheit
  • Aseptisch gefaltet
  • Gammabestrahlt bis zu einem Sterilitätssicherungsniveau (SAL) von 10⁻⁶
  • Geeignet für den Einsatz in Reinräumen der GMP-Klasse A/B (ISO-Klasse 5).
Alle sterilen DuPont™ Tyvek® IsoClean®-Accessoires (Optionscode WS) sind in einem Verpackungssystem mit doppelter Barriere verpackt, das aus einem inneren und äußeren, leicht aufreißbaren Reinraumbeutel besteht.
Kleidungsstücke aus Tyvek® IsoClean® werden in der Biotechnologie-, Pharma-, Medizingeräte- und Elektronikindustrie sowie in anderen kritischen oder kontrollierten Umgebungen eingesetzt.
Zertifizierungen: Typ 5B/6B, EN 1073-2 (Klasse 2), EN 14126, Kat. III.
Verpackung: Individuell doppelt verpackt. Zwei Polyethylenbeutel. Kartons. In einem Reinraum der ISO-Klasse 5 verpackt.