Dichlormethan ≥99,9% stabilisiert, BioSyn™ zur Biosynthese, für Anwendungen die einen sehr niedrigen Wassergehalt benötigen, Burdick & Jackson™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyms: Methylene chloride
Stabilization: Stabilisiert mit Amylen
BB299-2.5L BB299-4X2.5L
HONCBB299-2.5LEA 252.09 CHF
HONCBB299-2.5L HONCBB299-4X2.5L
Dichlormethan ≥99,9% stabilisiert, BioSyn™ zur Biosynthese, für Anwendungen die einen sehr niedrigen Wassergehalt benötigen, Burdick & Jackson™
Dichlormethan
  • Ultra-low water specifications
  • Low amine specifications
  • Low particulate levels
  • High solvent purity
Formel: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Siedepunkt: 39…41 °C (1,013 hPa)
Melting Pt: –97 °C
Dichte: 1.32…1.33 g/cm3 (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06140
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.9 %
Water (Karl Fischer) Max. 20 ppm
Refractive index 1.4236 - 1.4246
Residue from evaporation Max. 1 mg/l
Non-volatile matter Max. 1 mg/l
Free acid (as HCl) Max. 1 ppm
Absorbance at 240 nm Max. 0.1
Absorbance at 250 nm Max. 0.01
UV- cutoff Max. 233 nm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm