Flußsäure 48-51 % p.a., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
HONC66156-2.5LEA
245.95
CHF
HONC66156-2.5L
Flußsäure 48-51 % p.a., Fluka™
Hydrofluoric acid
Formel:
HF MW: 20,01 g/mol Siedepunkt: 105 °C (1,013 hPa) Melting Pt: -35 °C Dichte: 1,170 g/cm3 (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011346 CAS-Nummer: 7664-39-3 EINECS: 231-634-8 UN: 1790 ADR: 8,II |