Thymolphthalein-Lösung für PANPEHA-Indikatorpapier, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalid2-(1-Hydroxy-1,1-di(4-hydroxy-2-methyl-5-(methylethyl)phenyl)methyl)benzoesäurelacton
HONC34663-5LEA 5378.6 CHF
HONC34663-5L
Thymolphthalein-Lösung für PANPEHA-Indikatorpapier, Riedel-de Haën™
Thymolphthalein
Formel: C₂₈H₃₀O₄
MW: 430,54 g/mol
MDL Number: MFCD00005909
CAS-Nummer: 125-20-2