Nach Spezifikation zertifizierte Schraubfläschchen- und Verschlusskits, Hochdurchsatzanwendungen der Stufe 2, SureSTART™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
6AK592W 6AK594W 6AK599W 6AK78BW 6AK80W 6AK82W 6AK86W 6AK92W 6AK93BW 6AK94W 6AK95W 6AK186W 6AK595W 6AK195W 6AK192W 6AK180W 6AK188W 6AK196W
HYPE6AK592WEA 54.1 CHF
HYPE6AK592W HYPE6AK594W HYPE6AK599W HYPE6AK78BW HYPE6AK80W HYPE6AK82W HYPE6AK86W HYPE6AK92W HYPE6AK93BW HYPE6AK94W HYPE6AK95W HYPE6AK186W HYPE6AK595W HYPE6AK195W HYPE6AK192W HYPE6AK180W HYPE6AK188W HYPE6AK196W
Nach Spezifikation zertifizierte Schraubfläschchen- und Verschlusskits, Hochdurchsatzanwendungen der Stufe 2, SureSTART™
Vials
Erfüllen Sie Ihre Zertifizierungs- und Dokumentationsanforderungen mit unseren nach der Spezifikation Level 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ zertifizierten Schraubfläschchen- und Verschlusskits. Wählen Sie Produkte der Stufe 2 für Anwendungen mit hohem Durchsatz, bei denen Robustheit und Reproduzierbarkeit entscheidend sind.
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Kits mit Schraubfläschchen mit kurzem Gewinde und Markierungspunkten aus klarem oder braunem Glas und Polypropylenkappen mit Silikon-/PTFE-Septen verschiedener Härtegrade, die entwickelt wurden, um Probleme mit Autosamplernadeln zuMore Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable