Acetonitril, niedriger Wassergehalt, BioSyn™, erfüllt UV-Vorschriften, Burdick & Jackson™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
BB017-2.5L BB017-4X2.5L
HONCBB017-2.5LEA 110.61 CHF
HONCBB017-2.5L HONCBB017-4X2.5L
Acetonitril, niedriger Wassergehalt, BioSyn™, erfüllt UV-Vorschriften, Burdick & Jackson™
Acetonitril
Formel: H₃CCN
Siedepunkt: 82 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: –46°C
Dichte: 0.7857 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 6 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
GC Analysis 99.9 % min.
Assay (GC) Min. 99.9 %
Refractive index (n 20/D) 1.3434 - 1.3446
Water (Karl Fischer) Max. 20 ppm
Residue from evaporation Max. 1 mg/l
Absorbance at 200 nm Max. 0.05
Absorbance at 210 nm Max. 0.04
Absorbance at 225 nm Max. 0.01
UV- cutoff Max. 190 nm
VaporPressure(Torr)at20°C 88.8