Natriummetabisulfit mixture of NaHSO3 and Na2S2O5 ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: DisulfitNatriumpyrosulfitdi-NatriumdisulfitNatriumdisulfitPyrosulfit
243973-100GEA 71.41 CHF
243973-100G
Natriummetabisulfit mixture of NaHSO3 and Na2S2O5 ACS, Fluka™
Natriummetabisulfit
Formel: Na₂S₂O₅
MW: 190,11 g/mol
Siedepunkt: Decomposes on heating
Melting Pt: > 150 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Room Temperature
MDL Number: MFCD00167602
CAS-Nummer: 7681-57-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay of total-SO₂ min. 58.5 %
Water insoluble matter max. 0.005 %
Iron (Fe) max. 0.002 %
Heavy metals (as Pb) max. 0.001 %
Chloride (Cl) max. 0.02 %