Handgerät und Bezüge
Lieferant: MICRONOVA
HHT-06PP MZSM68-6S
MICRHHT-06PPEA 32.4 CHF
MICRHHT-06PP MICRMZSM68-6S
Handgerät und Bezüge
Mopps
Das Handgerät passt sich der Hand an und funktioniert mit einer Auswahl an M-Zone-Bezügen zum manuellen, ergonomischen Reinigen und Schrubben von Oberflächen für eine vollständige Desinfektion kleiner Geräte und Produktionsoberflächen.
  • Ergonomische Reinigung für kleine Geräte und Oberflächen
  • Leicht, passt sich der Hand an
  • Erhältlich in Polypropylen, recycelbarem Kunststoff oder autoklavierbaren Polyketon-Adaptern
  • Bestrahlter NovaPoly™-Bezug besteht aus 100% glatt gestricktem Polyester, passt zu herkömmlichen Reinraum-Wischtüchern und bietet eine ausgezeichnete Desinfektionsmittelverteilung
  • PolyMesh™-Bezug besteht aus 100% Polyesternetz mit Schaumstoffinnenseite zum Schrubben
  • Bezüge sind mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln kompatibel und können zur Wiederverwendung gewaschen werden
  • Autoklavierbar
Der Werkzeugadapter ist aus Polypropylen, recycelbarem Kunststoff oder einem autoklavierbaren Polyketon erhältlich. Die Überzüge sind aus glattem Polyester oder Netzgewebe auf Polyester erhältlich, um eine Vielzahl von Reinigungsanforderungen zu erfüllen.