Liner für Moppeimer, gammabestrahlt, 4 mil dick
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
S2828CP41 S2828CP41DP S2828CP42 S2828CP42DP S2828CP43 S2828CP43DP S3628CP41 S3628CP41DP S3628CP42 S3628CP42DP
129-2965EA 2630 CHF
129-2965 129-2966 129-2967 129-2968 129-2969 129-2970 129-2971 129-2972 129-2973 129-2974
Liner für Moppeimer, gammabestrahlt, 4 mil dick
Beutel Entsorgungsbeutel
Reduzieren Sie die Anzahl der Dampfsterilisationsladungen des Hausmeisters durch die Verwendung gammabestrahlter Moppeimereinsätze. Statt vor jeder Reinigung wird das Moppeimersystem normalerweise nur einmal pro Woche autoklaviert, aber bei jeder Reinigung wird eine neue sterile Moppeimer-Einsatzpackung geöffnet, der Eimer ausgekleidet und zur Reinigung mit Reinigungslösung versetzt.
  • Gammabestrahlt, aus PE
  • Gebrauchsfertig
  • Verpackt in leicht zu öffnenden Tyvek-Peelbeuteln
  • Geringe Arbeitskosten
  • Reduziert Betriebskosten
  • Reduziert das Waschen/Desinfizieren/Autoklavieren von Hausmeisterladungen
  • Reduziert die Belastung durch Chemikalien und Dämpfe
  • Gewährleistet einen sterilen Behälter und verhindert die Ausbreitung von Schimmelpilzsporen aus dem Moppeimer
  • Vereinfacht die Entsorgung der Reinigungslösung
  • Stellt sicher, dass Reinigungsgeräte leicht verfügbar sind
Gammabestrahlte Moppeimereinsätze schaffen sofort einen sterilen Behälter für sterile Reinigungslösungen. Unsere robusten Liner werden in 1, 2, 3 oder 4 Stück pro Packung geliefert und sind für die Aufnahme der normalen Arten von Eimersystemen konzipiert, die in den heutigen typischen pharmazeutischen Produktionsumgebungen verwendet werden.
Durch die Verwendung eines Liners für Moppeimer entfällt die Notwendigkeit, Moppeimer nach jedem Gebrauch zu autoklavieren. Nachdem ein Reinigungsprozess abgeschlossen ist, werden der Liner und die Reinigungslösung zusammen zur Entsorgung entfernt. Da die Innenfläche des Eimers nicht mit der Lösung in Berührung gekommen ist, kann er für den nächsten Gebrauch im sauberen Lagerbereich verbleiben.
Zertifizierungen: Zertifikate zu Bestrahlung und Konformität sind in jeder Sendung enthalten.