CRP Gammasterilisierte Abfallbeutel für Reinräume, 2 mil.
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
S3655CP1 S3655CP1DP S3655CP2 S3655CP2DP S3655CP3 S3655CP3DP S3655CP4 S3655CP4DP S3655CP5 S3655CP5DP S3655CP10 S3655CP10DP S2428CP1 S2428CP1DP S2428CP5 S2428CP5DP S2428CP10 S2428CP10DP
129-2939EA 1440 CHF
129-2939 129-2918 129-2917 129-2916 129-2915 129-2914 129-2913 129-2912 129-2907 129-2906 129-2920 129-2919 129-2959 129-2962 129-2963 129-2964 129-2960 129-2961
CRP Gammasterilisierte Abfallbeutel für Reinräume, 2 mil.
Beutel Entsorgungsbeutel
Gebrauchsfertige, vorsterilisierte Abfallbeutel erleichtern die Entfernung von Abfällen aus pharmazeutischen Produktionsbereichen, ohne dass potenzielle Kontaminationsquellen entstehen.
  • Gammasterilisation
  • Praktische Möglichkeit, um Abfall oder andere Gegenstände zur Entfernung aus einem aseptischen Produktionsbereich aufzubewahren
Diese robusten Beutel werden steril in leicht zu öffnenden Tyvek®-Peelbeuteln geliefert und machen das Sterilisieren oder Desinfizieren von Abfallbehältern oder -beuteln vor dem Transport in die kontrollierte Umgebung überflüssig. Jede Packung ist zur Rückverfolgbarkeit mit der Chargennummer gekennzeichnet.
Zertifizierungen: Zertifikate zu Bestrahlung und Konformität sind in jeder Sendung enthalten.