Reinraum-Gesichtsmasken, Choice®
Lieferant: Berkshire
CHOICE®
BERKCHFM18040BEA 5360 CHF
BERKCHFM18040B
Reinraum-Gesichtsmasken, Choice®
Masken Reinraum-Masken
Berkshire-Masken bieten eine hervorragende Filtereffizienz und bieten gleichzeitig einen langen Tragekomfort für den Bediener.
  • Filtermedium: 100% Polypropylen
  • Vlies-Innenschicht und Außenschicht
  • Eingearbeiteter, komfortabler Nasenbügel
  • Ohrschlaufen aus Polyester/Spandex sorgen für Tragekomfort
  • Polypropylen-Spinnvlies, hydrophob
Menschen sind in jedem kritischen Herstellungsprozess eine erhebliche Kontaminationsquelle. Die Reinraum-Gesichtsmasken von Choice® schützen den Reinraum oder die kontrollierte Umgebung vor menschlicher Kontamination.
Diese Masken aus 100% Polypropylen bieten eine hervorragende Partikel- und Bakterienfiltration, sind weich und nicht reizend bei längerem Tragen. Die Masken verfügen über einen eingearbeiteten, bequemen Nasenbügel und Ohrschlaufen aus Polyester/Spandex. Das Ultraschallschweißen reduziert Verunreinigungen und Ausgasungen.
Zertifizierungen: Design zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klassen 4-8, 10 - 100000.
Verpackung: Großpackung; 50 Masken pro Beutel.