Kreisschüttler, Varioshake Serie
Lieferant: LAUDA
L003137 L003141 L003143 L003298
LAUDL003137EA 1760 CHF
LAUDL003137 LAUDL003141 LAUDL003143 LAUDL003298
Kreisschüttler, Varioshake Serie
Schüttler Kreisschüttler
Schüttelapparat mit orbitaler Bewegung, belastungsstark, geräuscharm, in kompakter Ausführung.
  • Schüttelfrequenzanzeige und -einstellung digital über LC-Display, in Schritten von 1,0 min⁻¹, sanfter Anlauf
  • Anzeige der Soll- und Istwerte sowie der Schüttelfrequenz durch zwei LC-Displays
  • Anwenderfreundliche Mikroprozessortechnik
  • Folientastatur mit prägnanten Symbolen
  • Timer einstellbar von 1 min. bis 99:59 Std. oder Dauerbetrieb
  • RS232-Schnittstelle optional auf Anfrage
  • Großer Bewegungstisch aus elektrolytisch verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Vier