Schraubverschlüsse für SuperClear®-Mikroröhrchen
Lieferant: LABCON
3600-870-000-9 3600-871-000-9 3600-872-000-9 3600-873-000-9 3600-874-000-9 3600-876-000-9 3600-877-000-9 3600-878-000-9 3600-879-000-9 3602-870-000-9 3602-871-000-9 3602-872-000-9 3602-873-000-9 3602-874-000-9 3602-876-000-9 3602-877-000-9 3602-878-000-9 3602-879-000-9
3600-870-000-9EA 194 CHF
3600-870-000-9 3600-871-000-9 3600-872-000-9 3600-873-000-9 3600-874-000-9 3600-876-000-9 3600-877-000-9 3600-878-000-9 3600-879-000-9 3602-870-000-9 3602-871-000-9 3602-872-000-9 3602-873-000-9 3602-874-000-9 3602-876-000-9 3602-877-000-9 3602-878-000-9 3602-879-000-9
Schraubverschlüsse für SuperClear®-Mikroröhrchen
Verschlüsse Verschlüsse für Reagenz- und Probenröhrchen
Nur Verschlüsse.
  • Endotoxin-frei (pyrogenfrei)
  • Polyethylen USP Klasse VI Harz
  • Polypropylen
  • Autoklavierbar