Tiefkühlschränke, Versafreeze
Lieferant: Lauda
Versafreeze
LAUDL003446EA 11280 CHF
LAUDL003342 LAUDL003343 LAUDL003341 LAUDL003346 LAUDL003446 LAUDL003344 LAUDL003345
Tiefkühlschränke, Versafreeze
Gefriergeräte Gefriergeräte für das Labor und allgemeine Anwendungen
Labor-Tiefkühlschrank mit zuverlässigem Monitoring und hocheffizienter Isolierungen für Langzeitlagerung und Qualitätssicherung organischer Substanzen und anderen Materialien.
  • Komfortable Touchscreen-Bedieneinheit mit digitaler Anzeige zum Eingeben und Abrufen aller sicherheitsrelevanten Werte
  • Grenzwertalarme für Über- und Untertemperatur können eingestellt werden
  • Schutz vor unberechtigtem Zugriff auf Sollwerte durch passwortgeschütztes Benutzermanagement
  • Elektronisches Alarmsystem und potentialfreier Alarmkontakt zum Anschluss an eine hausinterne Meldeanlage oder die zentrale Leittechnik
  • Aufrechterhaltung der Anzeige- und Alarmfunktionen auch bei Stromausfall (Akkuabsicherung).
  • Innenraum komplett aus rostfreiem Edelstahl
  • Ein Innenfach mit einer Isoliertür zum Schutz gegen Kälteverlust
Eingebauter Datenlogger für die Speicherung von Temperatur- und Alarmdaten
IIOT-bereit über leistungsstarke Ethernet-Schnittstelle, sowie
RS485 Schnittstelle für problemlosen Datentransfer.
Eng in die Seiten verlegte Kühlschlangen sorgen für einen direkten Kältetransfer von allen Seiten, eine hohe Gefriergeschwindigkeit, exzellente Temperaturhomogenität und -konstanz im gesamten Nutzraum mit bei gleichzeitig sehr geringen Ausstrahlungen an die Umgebung.
Energiesparende, wartungsfreie Kälteanlage mit vollhermetischen Hochleistungskompressoren. Umweltgerechter und zukunftssicherer Betrieb mit natürliche Kältemittel. Die Vakuumisolierung reduziert die Wandstärken und erzeugt hierdurch mehr Lagerraum mit zwei Durchführungen (Innendurchmesser 13 mm serienmäßig) für die Einbringung von Kontrollfühlern, z B Typ PT100.
Magnet-Dichtungssystem verhindert zuverlässig das Anfrieren der Tür-/Deckeldichtungen.
Einheiten können unter einem Arbeitstisch (einfache Integration in eine Laborzeile) oder freistehend installiert werden.
Bestellinformation: Lagersystem/Einschübe, Boxen, Rastereinteilungen, externer Datenlogger müssen separat bestellt werden.
Zwei Durchführungen mit Ø 13 mm, zum Einbringen zusätzlicher
Kontroll- oder Alarmfühler, Ethernet RJ45-Anschluss.