Schüttelinkubator mit orbitaler Bewegung für präzise und reproduzierbare Forschung.
- Temperaturanzeige und -einstellung digital über LED-Display, in Schritten von 0,1 °C
- Anwenderfreundliche Mikroprozessortechnik
- Folientastatur mit prägnanten Symbolen
- Temperaturregelung mit PID-Verhalten
- Grenzwerte für Über- und Untertemperaturalarm (optisch und akustisch) einstellbar
- Rahmengestell zur Aufnahme von zwei Tablaren
- Fassungsvermögen 2 Tablare, ab einer Gefäßhöhe über 180 mm nur 1 Tablar
- Timer, mikroprozessorgesteuert, mit Restlaufzeitanzeige und akustischem Signal bei Prozessende
- Timer einstellbar von 1 Minute bis 999 Stunden
- Beleuchtung des Innenraums
- Nutzraum, Türinnenseiten und Bewegungstisch aus Edelstahl Rostfrei
Die Modelle verfügen über eine Kühlschlange für Anwendungen unterhalb der Raumtemperatur, sie sind für den Einsatz bei Umgebungsbedingungen von 10 bis 30 °C geeignet.
Geräte schalten die Rüttelbewegung und die Heizung beim Öffnen der Türen ab und verfügen zusätzlich über einen elektromechanischen Temperaturbegrenzer. Die Geräte verfügen über eine serielle RS232-Schnittstelle zur störungsfreien Datenübertragung und werden von einem überlastgeschützten Wechselstrommotor angetrieben.
Compakte, verschleißarme Mechanik mit Massenausgleich für sicheren Stand. Durch seine konstante, lastunabhängige Drehzahl ist er hervorragend für den Dauereinsatz geeignet. Außengehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet.
Bestellinformation: Lieferung ohne Zubehör. Schütteltablare, haftmatte, rutschsichere auflage, reagenzglasgestelle, klammern für kolben/scheidetrichter und universalaufsätze können separat bestellt werden.