Masterflex® Luerstecker auf Schlauchnippel, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX40318-00EA 12.2 CHF
MFLX40318-00 MFLX40318-01 MFLX40318-02 MFLX40318-03 MFLX40318-04 MFLX40318-05 MFLX40318-06 MFLX40318-07 MFLX40318-08 MFLX40318-09 MFLX40318-10 MFLX40318-11 MFLX40318-12 MFLX40318-13 MFLX40318-14 MFLX40318-15 MFLX40318-16 MFLX40318-17 MFLX40318-18 MFLX40318-19 MFLX40318-20 MFLX40318-21 MFLX40318-22 MFLX40318-23 MFLX40318-24 MFLX40318-25 MFLX40318-26 MFLX40318-27 MFLX40318-28 MFLX40318-29
Masterflex® Luerstecker auf Schlauchnippel, Avantor®
Fittings und Verbinder
Einfacher Übergang auf ein Luer-Fitting.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden
Diese Fittings werden in einem Reinraum der ISO-Klasse 7 in einer ISO 9001-Anlage hergestellt; unter Verwendung eines ISO 13485-Qualitätssystems. Die vollständige Rückverfolgbarkeit der Chargen und enge Maßtoleranzen sorgen für erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit. Alle Innenkegel können entweder mit Slip-Außen oder Luer-Lock-Außen Anschlüssen verwendet werden. Durch den Einsatz einer breiten Palette an Anschlussmaterialien können wir Anwendungen mit besonderer chemischer Kompatibilität unterstützen.
CrystalVu:
Sterilisation: Gammasterilisation, Ethylenoxid, Autoklav,
Behördliche Genehmigungen: USP Klasse VI, FDA 21 CFR 177,1520
Medizinisches Nylon:
Sterilisation: Ethylenoxid, Autoklav,
Behördliche Genehmigungen: FDA 21 CFR 178,3297
Natürliches Nylon:
Sterilisation: Ethylenoxid, Autoklav,
Behördliche Genehmigungen: FDA 21 CFR 177,1500
Natürliches Kynar:
Sterilisation: Gammasterilisation, Ethylenoxid, Autoklav,
Behördliche Genehmigungen: USP Klasse VI FDA 21 CFR 177.2510
Polypropylen:
Sterilisation: Gammasterilisation
Behördliche Genehmigungen: FDA 21 CFR 178.3297