Masterflex® High Flow Schnelltrennkupplungs-Schlauchnippelbuchse, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX40250-04EA 95.8 CHF
MFLX40250-04 MFLX40250-05 MFLX40250-06 MFLX40250-12 MFLX40250-13 MFLX40250-14 MFLX40250-19 MFLX40250-20 MFLX40250-21 MFLX40250-27 MFLX40250-28 MFLX40250-29 MFLX40250-34 MFLX40250-35 MFLX40250-36 MFLX40250-42 MFLX40250-43 MFLX40250-44 MFLX40250-49 MFLX40250-50 MFLX40250-51 MFLX40250-57 MFLX40250-58 MFLX40250-59
Masterflex® High Flow Schnelltrennkupplungs-Schlauchnippelbuchse, Avantor®
Fittings und Verbinder
Mechanische Innovationen reduzieren das Risiko von Flüssigkeitsübertritt und Kontamination. Eine Gegenverbindung wird mit einem High Flow-Stecker hergestellt.
  • Aseptisches Verbinden und Trennen
  • Federloser Durchflusspfad
  • Eingelassene Verbindungsteile
  • Gehäusematerialien aus Polypropylen und PVDF USP-Klasse VI
  • Vermeidung versehentlicher Trennung durch Entriegelung per Sicherheitsschieber
Masterflex® Schnelltrennkupplungen sind eine innovative und aseptische Verbindung, die den Durchfluss eines größeren Flüssigkeitsvolumens bei niedrigeren LeitungsdrückenMore Product Information