Ropivacaine hydrochloride
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Piperidinecarboxamide hydrochloride, Ropivacaine HCl
467220010 467222500
ACRO467220010EA 784 CHF
ACRO467220010 ACRO467222500
Ropivacaine hydrochloride
Ropivacaine hydrochloride
Formel: C₁₇H₂₆N₂O·HCl
MW: 164,64 g/mol
Melting Pt: 149°C…151°C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00946578
CAS-Nummer: 98717-15-8
Merck Index: 13.8339
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%
Water ≤ 6.5%