Latanoprost
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
466660250 466661000
ACRO466660250EA 146 CHF
ACRO466660250 ACRO466661000
Latanoprost
Latanoprost
Formel: C₂₆H₄₀O₅
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00216074
CAS-Nummer: 130209-82-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13.5391
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 98.5%
Water ≤ 0.5%
Residue after ignition ≤ 0.5%