Schutzbrille, SecureFit™ 500-Serie
Lieferant: 3M
SF501AF-BLK SF501ASP-BLK SF501SGAF-BLK SF501SGAFBLKFM SF501SGAF-GRN SF501SGAF-RED SF502SGAF-BLK SF505SGAF-DGR SF507SGAF-BLK SF528SGAF-DGR
MMMASF501AF-BLKEA 18.9 CHF
MMMASF501AF-BLK MMMASF501ASP-BLK MMMASF501SGAF-BLK MMMASF501SGAFBLKFM MMMASF501SGAF-GRN MMMASF501SGAF-RED MMMASF502SGAF-BLK MMMASF505SGAF-DGR MMMASF507SGAF-BLK MMMASF528SGAF-DGR
Schutzbrille, SecureFit™ 500-Serie
Schutzbrillen
Die Sicherheitsbrille der SecureFit™ 500-Serie verfügt über eine stilisierte Linsenform mit Bügeln, die sich automatisch selbst anpassen, um einen sicheren und bequemen Sitz zu gewährleisten.
  • Schlanke und kompatible Schutzbrille mit verstellbaren Ratschenbügeln zum Anpassen der Linse an Gesichtszüge und Brillenposition
  • Die innovative SecureFit™-Druckdiffusionsbügeltechnologie sorgt für einen komfortablen Druckausgleich
  • Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung bietet überlegene Anti-Fog- und Anti-Kratz-Eigenschaften (verfügbar bei ausgewählten Modellen)
  • Schutz