Spur- und Sicherheitsmarkierungs-Vinylbänder 471
Lieferant: 3M
471BK50IW 471Y50IW 471W50IW 471GR50IW 471R50IW 471B50IW 471B9IW 471R12IW
MMMA471BK50IWEA 1250 CHF
MMMA471BK50IW MMMA471Y50IW MMMA471W50IW MMMA471GR50IW MMMA471R50IW MMMA471B50IW MMMA471B9IW MMMA471R12IW
Spur- und Sicherheitsmarkierungs-Vinylbänder 471
Klebebänder
Das 3M™ Fahrspur- und Sicherheitsmarkierungsband 471 wird häufig zum Markieren von Gefahren und Gängen, Farbcodierungen, Farbmasken, dekorativen Zierleisten, Spleißen und mehr verwendet. Dieses vielseitige Klebeband aus Vinyl-Trägermaterial mit Gummiklebstoff widersteht Kratzern, Abnutzung und Witterungseinflüssen für eine lange Lebensdauer.
  • Behält die Farbe, wenn es Abrieb, Abnutzung und vielen Lösungsmitteln ausgesetzt ist
  • Einzigartige Dehnungseigenschaften ermöglichen es dem Band, sich an unebene Oberflächen anzupassen, ohne sich anzuheben und zurückzuziehen
  • Ideal für den Einsatz auf gekrümmten und unregelmäßigen Oberflächen
  • Einfach aufzutragen, mit ausgezeichneter Haftkraft auf vielen Oberflächen
Das 3M™ Fahrspur- und Sicherheitsmarkierungsband 471 haftet bei Kontakt mit einer Vielzahl von Oberflächen für eine schnelle Anbringung ohne Tropfen, Trocknen oder Reinigen. Lässt sich leicht entfernen und hinterlässt keine klebrigen Rückstände. Dieses Vinylband passt sich gut an den Untergrund an und lässt sich leicht auf gewölbten, rauen oder unebenen Oberflächen anbringen. In vielen unterschiedlichen Farben verfügbar. In einem Temperaturbereich von 4,44 bis 76,66 °C verwendbar. Das Klebeband kann zur Markierung von Fahrspuren, Korridoren , und gefährlichen ‚No-- go‘-Bereichen in Fabriken, Lagern , und Krankenhäusern verwendet werden. Die Verwendung dieses Klebebandes an Stelle von Lackfarben eliminiert die Zeit für das Trocknen der Farben. Da das Klebeband auch schnell entfernt werden kann ist es im Vergleich zu Farbe eine schnellere, vielseitigere und kosteneffizientere Lösung. Diese robusten Klebebänder werden auch in der Fahrzeugwartung und -reparatur, Bauwesen, Schiffsbau und anderen Industrien eingesetzt.
Zu den empfohlenen Anwendungen gehören Fahrbahn- und Sicherheitsmarkierungen, temporärer Oberflächenschutz, Eloxieren und Galvanisieren, Abdecken von feinen Linien, Farbcodierung, Abdichten von Kanistern und Lagerbehältern, Bündeln und Verstärken sowie Dekorieren.