Petrischalen, Glas, Assistent®
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41042006U 41042030 41042006 41042018 41042024 41042036
HECH41042006UEA 0 CHF
HECH41042006U HECH41042030 HECH41042006 HECH41042018 HECH41042024 HECH41042036
Petrischalen, Glas, Assistent®
Zellkulturschalen Petrischalen
Kalknatronglas, mit Deckel. Insbesondere für den Einmalgebrauch.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Bis +60 °C aufheizbar
  • Nicht zur Anwendung unter starker Hitze und raschen Temperaturänderungen geeignet
  • Ideal für die Herstellung von Bakterienkulturen
  • Einzelkammer
  • Ohne Belüftungsnocken