10X Tris-EDTA Puffer pH 9.0
Lieferant: Novus Biologicals
NOVUNB900-62085EA 648 CHF
NOVUNB900-62085
10X Tris-EDTA Puffer pH 9.0
Puffer Klonpuffer
10X Tris-EDTA Puffer pH 9.0.
  • Kein Konservierungsmittel
Anwendungen: Immunzytochemie/Immunfluoreszenz
Immunhistochemie
Immunhistochemie-Paraffin
Lagertemperatur: Raumtemperatur
Bitte beachten Dieses Produkt dient ausschließlich Forschungszwecken und ist nicht für die Verwendung am Menschen oder in der klinischen Diagnose zugelassen.