Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat für die HPLC
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Natriumphosphat monobasisch Dihydrat
ACRO446222500EA 59.9 CHF
ACRO446222500
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat für die HPLC
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat
Formel: NaH₂PO₄·2H₂O
MW: 156,01 g/mol
Melting Pt: 60 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149209
CAS-Nummer: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) White
Appearance (Form) Crystals
UV at 254 nm A (1 M in water) =<0.05
pH 4.0 to 4.5
Titration Acid 98.5 to 101.5 %
Water =<24 %