Kieselgel, blau, Perlen, GPR RECTAPUR® 2 - 4 mm, mit Indikator
Lieferant: VWR Chemicals
89050.292EA
35.3
CHF
89050.292
89050.360
Kieselgel, blau, Perlen, GPR RECTAPUR® 2 - 4 mm, mit Indikator
Silica gel
Feuchtigkeitsabsorbtionsmittel, neutral, zerfließt nicht, nicht korrosiv, regenerierbar durch Erhitzen bei etwa 150 °C.
- Free of cobalt(II)chloride
- Regeneration is possible at 120 °C for 4 hours
- Colour change from dark blue to pink
Formel:
SiO₂ Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa) Melting Pt: > 1600 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 7631-86-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Absorption capacity (H₂O; 25 °C; 50% RH) | ≥20,0% |
Residual humidity (150 °C) | ≤3,0% |