Kieselgel, GPR RECTAPUR® 0,2 - 2,0 mm
Lieferant: VWR Chemicals
27616.292EA
46.5
CHF
27616.292
27616.360
Kieselgel, GPR RECTAPUR® 0,2 - 2,0 mm
Silica gel
Feuchtigkeitsabsorbtionsmittel, neutral, zerfließt nicht, nicht korrosiv, regenerierbar durch Erhitzen bei etwa 150 °C.
- Can be reactivated without significantly impairing the efficiency
- Very economical
- Easy to dispose
Formel:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa) Melting Pt: > 1600 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 7631-86-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Moisture loss | ≤2,0% |
Adsorption capacity (H₂O; 40% RH) | ≥20,0% |